Stampa…
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
PC8810-1G PC8810-500MG PC8810-5G PC8810-25G
APOSPC8810-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8810-1G APOSPC8810-500MG APOSPC8810-5G APOSPC8810-25G
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₉H₈FNO₄
Peso molecolare: 213,17 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204381
CAS Number: 367-79-3