Stampa…
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 69.8 EUR
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,01 g/mol
Punto di fusione: 165…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665763
CAS Number: 161957-56-8