Stampa…

5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158.56 g/mol
Punto di fusione: 29…32 °C
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094518
CAS Number: 96515-79-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR