Stampa…
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8794-1G PC8794-250MG PC8794-5G
APOSPC8794-1GEA 79.9 EUR
APOSPC8794-1G APOSPC8794-250MG APOSPC8794-5G
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044178
CAS Number: 30377-62-9