Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 147 EUR
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 168…169 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083534
CAS Number: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II