4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC8785-1G
PC8785-5G
PC8785-250MG
APOSPC8785-1GEA
132
EUR
APOSPC8785-1G
APOSPC8785-5G
APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Formula:
C₅H₂F₆O₂ Punto di ebollizione: 109…110 °C/120mmHg Punto di fusione: 26…28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013574 CAS Number: 1763-28-6 EINECS: 217-180-3 UN: 3265 ADR: 8,III |