Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Formula: C₉H₉FN₂O
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787796
CAS Number: 53159-75-4