Stampa…
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8779-1G PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA 94.5 EUR
APOSPC8779-1G APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formula: C₉H₁₀ClFN₂O
Punto di fusione: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787786
CAS Number: 13908-32-2