Stampa…
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC8777-10G PC8777-1G PC8777-5G
APOSPC8777-10GEA 1690 EUR
APOSPC8777-10G APOSPC8777-1G APOSPC8777-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈ClFO
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201223
CAS Number: 842140-45-8