Stampa…
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
PC8776-10G PC8776-1G PC8776-5G
APOSPC8776-10GEA 253 EUR
APOSPC8776-10G APOSPC8776-1G APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₅H₂₀FN₃O₄
Peso molecolare: 325,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443959
CAS Number: 154590-34-8