Stampa…
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8768-1G PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA 78.6 EUR
APOSPC8768-1G APOSPC8768-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368889
CAS Number: 114076-35-6