Stampa…
3-Fluoroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC8767-5G PC8767-25G
APOSPC8767-5GEA 90.2 EUR
APOSPC8767-5G APOSPC8767-25G
3-Fluoroisonicotinic acid
3-Fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di fusione: 251…254 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789251
CAS Number: 393-53-3