Stampa…
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8766-1G PC8766-25G PC8766-5G
APOSPC8766-1GEA 71.3 EUR
APOSPC8766-1G APOSPC8766-25G APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅NO₂S
Peso molecolare: 249,16 g/mol
Punto di ebollizione: 76…77 °C/12mmHg
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221619
CAS Number: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III