Stampa…
2-Fluoroisobutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 277 EUR
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
2-Fluoroisobutyric acid 95%
2-Fluoroisobutyric acid
Formula: C₄H₇FO₂
Punto di ebollizione: 57…58 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452788
CAS Number: 63812-15-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II