Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC8762-1G PC8762-5G
APOSPC8762-1GEA 179 EUR
APOSPC8762-1G APOSPC8762-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972926
CAS Number: 887266-88-8