2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇F₃O₄ Punto di fusione: 63…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862055 CAS Number: 191604-88-3 |