Stampa…
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC8755-10G PC8755-1G PC8755-5G
APOSPC8755-10GEA 93.1 EUR
APOSPC8755-10G APOSPC8755-1G APOSPC8755-5G
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂O₂
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200911
CAS Number: 3335-46-4