Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 60.9 EUR
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₇F₃O₃
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066337
CAS Number: 168833-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III