Stampa…
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 105 EUR
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864693
CAS Number: 1000339-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III