Stampa…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
PC8746-1G PC8746-5G
APOSPC8746-1GEA 201 EUR
APOSPC8746-1G APOSPC8746-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formula: C₁₀H₈F₃N₃
Peso molecolare: 227,19 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04110829
CAS Number: 209224-91-9