Stampa…
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₂Br₂FNS
Punto di fusione: 50…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 244022-67-1
UN: 3335
ADR: 9,III