Stampa…
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8744-10G PC8744-1G PC8744-5G
APOSPC8744-10GEA 698 EUR
APOSPC8744-10G APOSPC8744-1G APOSPC8744-5G
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787059
CAS Number: 82360-94-9