Stampa…
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 292 EUR
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Peso molecolare: 301,29 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08443971
CAS Number: 924868-88-2