Stampa…
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
PC8742-10G PC8742-1G PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA 34.8 EUR
APOSPC8742-10G APOSPC8742-1G APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444028
CAS Number: 392-09-6