Stampa…
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8738-100G PC8738-250G PC8738-25G PC8738-500G
APOSPC8738-100GEA 87 EUR
APOSPC8738-100G APOSPC8738-250G APOSPC8738-25G APOSPC8738-500G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368738
CAS Number: 136239-66-2