2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃F₂NO₃ Punto di fusione: 112…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08443942 CAS Number: 113512-57-5 |