Stampa…
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8735-25G PC8735-5G PC8735-1G PC8735-100G
APOSPC8735-25GEA 114 EUR
APOSPC8735-25G APOSPC8735-5G APOSPC8735-1G APOSPC8735-100G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formula: C₇H₉BBrF₄N
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060046
CAS Number: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
UN: 1759
ADR: 8,III