Stampa…
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8723-1G PC8723-5G
APOSPC8723-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8723-1G APOSPC8723-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Formula: C₁₂H₁₀F₈O₄
Densità: 1,2537 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078412
CAS Number: 2264-01-9