Stampa…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 459 EUR
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Punto di fusione: 176…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155926
CAS Number: 10009-25-3