Stampa…
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8717-25G PC8717-5G PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-25GEA 46.4 EUR
APOSPC8717-25G APOSPC8717-5G APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143420
CAS Number: 176673-72-6