3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8713-1G
PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA
799
EUR
APOSPC8713-1G
APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formula:
C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂ Punto di fusione: 250…253 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00664519 CAS Number: 1164457-90-2 |