Stampa…
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 46.4 EUR
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134427
CAS Number: 36556-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III