Stampa…
3-Fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 62.5 EUR
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06796569
CAS Number: 174463-53-7