Stampa…
4-Fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8702-1G PC8702-25G PC8702-5G
APOSPC8702-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8702-1G APOSPC8702-25G APOSPC8702-5G
4-Fluoroisatoic anhydride
4-Fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄FNO₃
Punto di fusione: 231…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839826
CAS Number: 321-50-6