Stampa…
5-Fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
PC8701-1G PC8701-25G PC8701-5G
APOSPC8701-1GEA 20.5 EUR
APOSPC8701-1G APOSPC8701-25G APOSPC8701-5G
5-Fluoroisatoic anhydride
5-Fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄FNO₃
Peso molecolare: 181,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03300719
CAS Number: 321-69-7