Stampa…
5-Amino-2-fluorophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8698-1G PC8698-5G
APOSPC8698-1GEA 166 EUR
APOSPC8698-1G APOSPC8698-5G
5-Amino-2-fluorophenol 95+%
5-Amino-2-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,118 g/mol
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185335
CAS Number: 100367-48-4