Stampa…
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid, 3-Fluoro-4-methyl-5-iodobenzoic acid
PC8697-1G PC8697-500MG
APOSPC8697-1GEA 270 EUR
APOSPC8697-1G APOSPC8697-500MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid
Formula: C₈H₆FIO₂
Peso molecolare: 280,04 g/mol
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622791
CAS Number: 861905-94-4