4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₅ClF₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02178913 CAS Number: 6652-16-0 |