Stampa…
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8685-100G PC8685-25G PC8685-5G
APOSPC8685-100GEA 339 EUR
APOSPC8685-100G APOSPC8685-25G APOSPC8685-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Peso molecolare: 300,9 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042578
CAS Number: 202865-72-3