Stampa…
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862052
CAS Number: 131747-43-8