Stampa…
4-Fluoroindolin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-oxindole, 4-Fluorooxindole
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 108 EUR
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluoroindolin-2-one 97%
4-Fluoroindolin-2-one
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,140 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112528
CAS Number: 138343-94-9