Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
PC8674-1G PC8674-5G
APOSPC8674-1GEA 35 EUR
APOSPC8674-1G APOSPC8674-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, grado tecnico
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime
Formula: C₇H₅ClFNO
Punto di fusione: 133…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00837704
CAS Number: 443-33-4