Stampa…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8673-1G PC8673-25G PC8673-5G
APOSPC8673-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8673-1G APOSPC8673-25G APOSPC8673-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061229
CAS Number: 401-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III