Stampa…
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-m-fluoro-Phe-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-F)-OH
PC8671-1G PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA 26.1 EUR
APOSPC8671-1G APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
Peso molecolare: 405.425 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672328
CAS Number: 198560-68-8