Stampa…
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134542
CAS Number: 64113-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III