Stampa…
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis/trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC8651-100MG PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA 143 EUR
APOSPC8651-100MG APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₀F₅I
Peso molecolare: 328,07 g/mol
Punto di ebollizione: 60…70 °C/6mmHg
Densità: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183509
CAS Number: 711-17-1