1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇F₃N₂S Punto di fusione: 142…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041189 CAS Number: 1736-72-7 |