Stampa…
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC8642-10G PC8642-1G PC8642-5G
APOSPC8642-10GEA 1210 EUR
APOSPC8642-10G APOSPC8642-1G APOSPC8642-5G
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Peso molecolare: 264,69 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801758
CAS Number: 886362-12-5