Stampa…
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 1130 EUR
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₉FO₃S
Peso molecolare: 252,27 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173430
CAS Number: 303147-78-6