Stampa…
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC8639-500MG PC8639-1G
APOSPC8639-500MGEA 0 EUR
APOSPC8639-500MG APOSPC8639-1G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₈ClFO₂
Peso molecolare: 250,66 g/mol
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201432
CAS Number: 844878-86-0